Ethyl N-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470125-1G OR470125-5G
APOSOR470125-1GEA 149 EUR
APOSOR470125-1G APOSOR470125-5G
Ethyl N-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Ethyl N-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₂₁NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16883080
CAS nummer: 1245782-62-0