4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470131-5G OR470131-1G
APOSOR470131-5GEA 595 EUR
APOSOR470131-5G APOSOR470131-1G
4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18070986
CAS nummer: 919085-52-2