Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR470139-5G OR470139-1G
APOSOR470139-5GEA 716 EUR
APOSOR470139-5G APOSOR470139-1G
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18071000
CAS nummer: 1256633-15-4