2,3,3-Trimethyl-2-butanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR470142-1G OR470142-1KG
APOSOR470142-1GEA 125 EUR
APOSOR470142-1G APOSOR470142-1KG
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
Formule: C₇H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060887
CAS nummer: 594-83-2
UN: 1987
ADR: 3,III