Methyl N-Boc-3-aminophenylacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470146-1G OR470146-250MG
APOSOR470146-1GEA 503 EUR
APOSOR470146-1G APOSOR470146-250MG
Methyl N-Boc-3-aminophenylacetate
Methyl N-Boc-3-aminophenylacetate
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18071010
CAS nummer: 1256633-22-3