2-Acetyl-3,5-bis(benzyloxy)hydroquinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470155-1G OR470155-5G
APOSOR470155-1GEA 451 EUR
APOSOR470155-1G APOSOR470155-5G
2-Acetyl-3,5-bis(benzyloxy)hydroquinone
2-Acetyl-3,5-bis(benzyloxy)hydroquinone
Formule: C₂₂H₂₀O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11559033
CAS nummer: 1083181-35-4