2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470162-25G OR470162-5G
APOSOR470162-25GEA 718 EUR
APOSOR470162-25G APOSOR470162-5G
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
Formule: C₉H₉NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18071041
CAS nummer: 43111-34-8