Methyl 2-Amino-4-(1-imidazolyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470171-1G OR470171-5G
APOSOR470171-1GEA 200 EUR
APOSOR470171-1G APOSOR470171-5G
Methyl 2-Amino-4-(1-imidazolyl)benzoate
Methyl 2-Amino-4-(1-imidazolyl)benzoate
Formule: C₁₁H₁₁N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18651685
CAS nummer: 1272756-25-8