2-(2-Pyridyl)-2-propylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR470173-1G OR470173-5G OR470173-250MG
APOSOR470173-1GEA 138 EUR
APOSOR470173-1G APOSOR470173-5G APOSOR470173-250MG
2-(2-Pyridyl)-2-propylamine 97%
2-(2-Pyridyl)-2-propylamine
Formule: C₈H₁₂N₂
Dichtheid: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08729302
CAS nummer: 52568-28-2