4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470178-1G OR470178-5G
APOSOR470178-1GEA 462 EUR
APOSOR470178-1G APOSOR470178-5G
4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
Formule: C₁₇H₂₃ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18651695
CAS nummer: 807316-60-5