Methyl 5-Bromo-2-hydroxy-3-propionylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470180-1G OR470180-5G
APOSOR470180-1GEA 277 EUR
APOSOR470180-1G APOSOR470180-5G
Methyl 5-Bromo-2-hydroxy-3-propionylbenzoate
Methyl 5-Bromo-2-hydroxy-3-propionylbenzoate
Formule: C₁₁H₁₁BrO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01411506
CAS nummer: 91099-82-0