2-(5-Oxazolyl)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470183-1G OR470183-5G
APOSOR470183-1GEA 400 EUR
APOSOR470183-1G APOSOR470183-5G
2-(5-Oxazolyl)benzylamine
2-(5-Oxazolyl)benzylamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174.199 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18375280
CAS nummer: 1261268-75-0