3-(2-Imidazolyl)aniline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470194-1G OR470194-5G
APOSOR470194-1GEA 400 EUR
APOSOR470194-1G APOSOR470194-5G
3-(2-Imidazolyl)aniline hydrochloride
3-(2-Imidazolyl)aniline hydrochloride
Formule: C₉H₉N₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03206691
CAS nummer: 1261269-04-8