5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470201-1G OR470201-5G
APOSOR470201-1GEA 308 EUR
APOSOR470201-1G APOSOR470201-5G
5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07383033
CAS nummer: 501902-15-4