Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470203-1G OR470203-5G
APOSOR470203-1GEA 175 EUR
APOSOR470203-1G APOSOR470203-5G
Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06740075
CAS nummer: 186086-71-5