2-Chloro-3-nitrobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470205-1G OR470205-5G
APOSOR470205-1GEA 184 EUR
APOSOR470205-1G APOSOR470205-5G
2-Chloro-3-nitrobenzamide
2-Chloro-3-nitrobenzamide
Formule: C₇H₅ClN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00482025
CAS nummer: 117054-76-9