2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470206-25G OR470206-5G
APOSOR470206-25GEA 1310 EUR
APOSOR470206-25G APOSOR470206-5G
2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂O₄S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01648439
CAS nummer: 235100-91-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable