Methyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470209-1G OR470209-5G
APOSOR470209-1GEA 196 EUR
APOSOR470209-1G APOSOR470209-5G
Methyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylate
Methyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18651717
CAS nummer: 1272756-08-7