Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470211-1G OR470211-5G
APOSOR470211-1GEA 196 EUR
APOSOR470211-1G APOSOR470211-5G
Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylate
Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05695247
CAS nummer: 1009341-34-7