(R)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470216-1G OR470216-5G
APOSOR470216-1GEA 308 EUR
APOSOR470216-1G APOSOR470216-5G
(R)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
(R)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₄N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17271751
CAS nummer: 1046139-15-4