1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470219-1G OR470219-5G
APOSOR470219-1GEA 257 EUR
APOSOR470219-1G APOSOR470219-5G
1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamide
1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamide
Formule: C₈H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11053006
CAS nummer: 90152-93-5