2-(2-Naphthyloxy)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470251-1G OR470251-5G
APOSOR470251-1GEA 165 EUR
APOSOR470251-1G APOSOR470251-5G
2-(2-Naphthyloxy)benzonitrile
2-(2-Naphthyloxy)benzonitrile
Formule: C₁₇H₁₁NO
MW: 245.275 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12618618
CAS nummer: 1041593-26-3