1-Boc-5-bromo-6-methyl-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470256-1G OR470256-5G
APOSOR470256-1GEA 400 EUR
APOSOR470256-1G APOSOR470256-5G
1-Boc-5-bromo-6-methyl-1H-indazole
1-Boc-5-bromo-6-methyl-1H-indazole
Formule: C₁₃H₁₅BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16628189
CAS nummer: 1305320-67-5