1-Boc-5-bromo-6-methoxy-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470257-1G OR470257-5G
APOSOR470257-1GEA 400 EUR
APOSOR470257-1G APOSOR470257-5G
1-Boc-5-bromo-6-methoxy-1H-indazole
1-Boc-5-bromo-6-methoxy-1H-indazole
Formule: C₁₃H₁₅BrN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18911745
CAS nummer: 1305320-56-2