2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470262-1G OR470262-5G OR470262-250MG
APOSOR470262-1GEA 149 EUR
APOSOR470262-1G APOSOR470262-5G APOSOR470262-250MG
2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine
2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine
Formule: C₉H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09971213
CAS nummer: 343270-47-3