2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR470267-250MG OR470267-1G
APOSOR470267-250MGEA 643 EUR
APOSOR470267-250MG APOSOR470267-1G
2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
Formule: C₁₇H₂₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115525
CAS nummer: 936214-27-6