3-(Hydroxymethyl)-5-(3-chlorophenyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470270-1G OR470270-5G
APOSOR470270-1GEA 606 EUR
APOSOR470270-1G APOSOR470270-5G
3-(Hydroxymethyl)-5-(3-chlorophenyl)pyridine
3-(Hydroxymethyl)-5-(3-chlorophenyl)pyridine
Formule: C₁₂H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410307
CAS nummer: 887973-96-8