1-(2-Pyridyl)-1-butylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470276-1G OR470276-5G
APOSOR470276-1GEA 257 EUR
APOSOR470276-1G APOSOR470276-5G
1-(2-Pyridyl)-1-butylamine
1-(2-Pyridyl)-1-butylamine
Formule: C₉H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08705794
CAS nummer: 90565-26-7