1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR470277-1G OR470277-5G
APOSOR470277-1GEA 257 EUR
APOSOR470277-1G APOSOR470277-5G
1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
Formule: C₉H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01691643
CAS nummer: 90565-27-8