3-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-butylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470278-1G OR470278-5G
APOSOR470278-1GEA 257 EUR
APOSOR470278-1G APOSOR470278-5G
3-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-butylamine
3-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-butylamine
Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164.247 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12153948
CAS nummer: 1178634-82-6