3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470279-1G OR470279-5G
APOSOR470279-1GEA 206 EUR
APOSOR470279-1G APOSOR470279-5G
3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164.247 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09802327
CAS nummer: 938459-12-2