Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4703-25G OR4703-5G OR4703-100G
APOSOR4703-25GEA 169 EUR
APOSOR4703-25G APOSOR4703-5G APOSOR4703-100G
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉IO₃
Smeltpunt: 44…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052925
CAS nummer: 148490-97-5