2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4,5-dimethoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470303-1G OR470303-5G
APOSOR470303-1GEA 247 EUR
APOSOR470303-1G APOSOR470303-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4,5-dimethoxybenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4,5-dimethoxybenzoic acid
Formule: C₁₃H₁₅NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03081977
CAS nummer: 496913-51-0