5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470304-1G OR470304-5G
APOSOR470304-1GEA 247 EUR
APOSOR470304-1G APOSOR470304-5G
5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02767110
CAS nummer: 401462-74-6