2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470305-5G OR470305-1G
APOSOR470305-5GEA 739 EUR
APOSOR470305-5G APOSOR470305-1G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09046964
CAS nummer: 926249-10-7