2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470306-1G OR470306-5G
APOSOR470306-1GEA 277 EUR
APOSOR470306-1G APOSOR470306-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03081976
CAS nummer: 543695-30-3