2-Chloro-4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470308-1G OR470308-5G
APOSOR470308-1GEA 247 EUR
APOSOR470308-1G APOSOR470308-5G
2-Chloro-4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
2-Chloro-4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₀ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14659014
CAS nummer: 1249352-65-5