3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470310-1G OR470310-5G
APOSOR470310-1GEA 277 EUR
APOSOR470310-1G APOSOR470310-5G
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
Formule: C₉H₉NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09047601
CAS nummer: 926273-18-9