5-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470311-1G OR470311-5G
APOSOR470311-1GEA 247 EUR
APOSOR470311-1G APOSOR470311-5G
5-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
5-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₀ClNO₃
MW: 239.655 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09047732
CAS nummer: 926234-00-6