2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470312-1G OR470312-5G
APOSOR470312-1GEA 247 EUR
APOSOR470312-1G APOSOR470312-5G
2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₀ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18872285
CAS nummer: 1314406-53-5