2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470313-1G OR470313-5G
APOSOR470313-1GEA 247 EUR
APOSOR470313-1G APOSOR470313-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09937124
CAS nummer: 1016817-12-1