4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470314-1G OR470314-5G
APOSOR470314-1GEA 247 EUR
APOSOR470314-1G APOSOR470314-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09045384
CAS nummer: 926224-22-8