4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470315-1G OR470315-5G
APOSOR470315-1GEA 247 EUR
APOSOR470315-1G APOSOR470315-5G
4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formule: C₉H₁₁NO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09049488
CAS nummer: 450368-33-9