4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470316-1G OR470316-5G
APOSOR470316-1GEA 247 EUR
APOSOR470316-1G APOSOR470316-5G
4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₆S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09045487
CAS nummer: 926239-35-2