5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470317-1G OR470317-5G
APOSOR470317-1GEA 247 EUR
APOSOR470317-1G APOSOR470317-5G
5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formule: C₈H₈BrNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00452520
CAS nummer: 1225713-29-0