3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470318-1G OR470318-5G
APOSOR470318-1GEA 92.6 EUR
APOSOR470318-1G APOSOR470318-5G
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formule: C₉H₁₁NO₄S
MW: 229.253 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09045450
CAS nummer: 926206-21-5