5-Hydroxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470319-1G OR470319-5G
APOSOR470319-1GEA 277 EUR
APOSOR470319-1G APOSOR470319-5G
5-Hydroxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Hydroxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formule: C₈H₉NO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14660388
CAS nummer: 1243391-74-3