2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470320-1G OR470320-5G
APOSOR470320-1GEA 247 EUR
APOSOR470320-1G APOSOR470320-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formule: C₈H₈ClNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14659025
CAS nummer: 158579-73-8