[6-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470329-1G OR470329-5G
APOSOR470329-1GEA 615 EUR
APOSOR470329-1G APOSOR470329-5G
[6-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[6-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Formule: C₁₂H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410435
CAS nummer: 887974-37-0