2-Amino-2-(3-thienyl)acetic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470332-5G OR470332-1G
APOSOR470332-5GEA 1550 EUR
APOSOR470332-5G APOSOR470332-1G
2-Amino-2-(3-thienyl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(3-thienyl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₆H₇NO₂S·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683175
CAS nummer: 369403-64-5